Learn More
2-Nitrobenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496176 100 g 100 g
11486176 25 g 25 g
11406186 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11496176 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23009.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 606-27-9 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 606-27-9
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007136
Clave InChI AOXPHVNMBPFOFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-nitrobenzoate, benzoic acid, 2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, o-nitro-, methyl ester, 2-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-nitrobenzoate, methyl o-nitro benzoate, methyl ortho-nitrobenzoate, acmc-209ml4, nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69072
Nombre IUPAC 2-Nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 2-nitrobenzoate
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.285
Punto de ebullición 275°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 100 g
Beilstein 2050101
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.