Learn More
2-Nitrobenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486176 25 g 25 g
11496176 100 g 100 g
11406186 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23009.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 606-27-9 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-27-9
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007136
Clave InChI AOXPHVNMBPFOFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-nitrobenzoate, benzoic acid, 2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, o-nitro-, methyl ester, 2-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-nitrobenzoate, methyl o-nitro benzoate, methyl ortho-nitrobenzoate, acmc-209ml4, nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69072
Nombre IUPAC 2-Nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-nitrobenzoate
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.285
Punto de ebullición 275°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 25 g
Beilstein 2050101
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%