Learn More
Metil 2-Nitro-4-(trifluorometil)benzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate |
| CAS | 228418-45-9 |
| Fórmula molecular | C9H6F3NO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F3NO4/c1-17-8(14)6-3-2-5(9(10,11)12)4-7(6)13(15)16/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Metil 2-nitro-4-(trifluorometil)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 249.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0249 |