Learn More
Metil 2-Nitro-4-(trifluorometil)benzoato, TRC
Código de producto. 30180018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180018 25 g 25 g
30179724 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32448025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 228418-45-9
Fórmula molecular C9H6F3NO4
Peso molecular (g/mol) 249.15
Sinónimo 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoate
Nombre IUPAC Metil 2-nitro-4-(trifluorometil)benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6F3NO4/c1-17-8(14)6-3-2-5(9(10,11)12)4-7(6)13(15)16/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0249