Learn More
2-Nitro-3,4,5-trimetoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382406 10 g 10 g
11392406 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06188.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5081-42-5 | C11H13NO7 | 271.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5081-42-5
Fórmula molecular C11H13NO7
Peso molecular (g/mol) 271.225
Número MDL MFCD00007097
Clave InChI HCEIEWYPDCDNNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 6-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, pubchem22545, opera_id_1985, acmc-1ar8w, hceiewypdcdnnu-uhfffaoysa, methyl 3,5-trimethoxy-2-nitrobenzoate
PubChem CID 78765
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxi-2-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC1=C(C(=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2702653
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.23
Porcentaje de pureza 98%