Learn More
2-Naftoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372377 1 g 1 g
11382377 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09973.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2459-25-8 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2459-25-8
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00017345
Clave InChI IODOXLXFXNATGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-naphthoate, methyl 2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthalenecarboxylic acid, methyl ester, 2-naphthoic acid, methyl ester, 2-carbomethoxynaphthalene, 2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, acmc-1cliu, methyl-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 137605
Nombre IUPAC naftaleno-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-naphthoate
Punto de fusión 75°C to 79°C
Punto de ebullición 290°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2046448
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%