Learn More
Cloruro de metil-2-naftalenmetilamina, TRC
Código de producto. 30477928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477928 10 g 10 g
30474347 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32314510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 381236-32-4
Fórmula molecular C12H14ClN
Peso molecular (g/mol) 207.7
Sinónimo N-Methyl-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride, Methyl(naphthalen-2-ylmethyl)amine Hydrochloride, N-Methyl-N-(2-naphthylmethyl)amine, N-Methyl-N-[(naphthalen-2-yl)methyl]amine Hydrochloride
SMILES CNCC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-2-naphthalenemethylamine Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-9-11(8-13)7-6-10-4-2-3-5-12(9)10;/h2-7H,8,13H2,1H3;1H