Learn More
2-(morfolinosulfonil)benzoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10759215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10759215 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10172744 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10759215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69622DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 502182-56-1
Fórmula molecular C12H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 285.31
Número MDL MFCD09879985
Clave InChI FJLVVZZMDOHEEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, methyl 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzoate
PubChem CID 341073
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilsulfonilbenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.32
Porcentaje de pureza 95%