Learn More
Metil 2-(metiltio)pirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10132844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10132844 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10470744 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10132844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07902CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 38275-41-1
Fórmula molecular C7H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD00194932
Clave InChI PSYRMEZGAWNWHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11194721
SMILES COC(=O)C1=CN=C(SC)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo methyl 2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, 2-methylthio-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylthio-, methyl ester, methyl2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinearboxylate, methyl-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulphanyl pyrimidine-5-carboxylate
Nombre IUPAC metil 2-(metilsulfanil)pirimidina-5-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.22
Porcentaje de pureza 97%