Learn More
Metil-2-(metilsulfonilmetil)acrilato, TRC
Código de producto. 30482323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482323 1 g 1 g
30465439 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3383781G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143224-94-6
Fórmula molecular C6 H10 O4 S
Peso molecular (g/mol) 178.206
Nombre IUPAC Metil 2-(metilsulfonilmetil)prop-2-enoato
SMILES COC(=O)C(=C)CS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(methylsulfonylmethyl)acrylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4S/c1-5(6(7)10-2)4-11(3,8)9/h1,4H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.03