Learn More
Clorhidrato de metil 2-metilpropionimidato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de 2-metilpropionimidato, se utiliza como un intermediario químico fino.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride |
| Color | Blanco |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHC(=NH)OCH3·HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.61 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |