Learn More
Clorhidrato de metil 2-metilpropionimidato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410059 1 g 1 g
15448286 250 mg 250 miligramos
15420059 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63386.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39739-60-1 | C5H12ClNO | 137.61 g/mol
Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2-metilpropionimidato, se utiliza como un intermediario químico fino.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39739-60-1
Fórmula molecular C5H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 137.61
Número MDL MFCD03844704
Clave InChI RMXGPHAHPIIESQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-methylpropanecarboximidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidic acid hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride, methyl isobutyrimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate-hydrogen chloride 1/1, methyl 1z-2-methylpropanimidoate hydrochloride 1:1
PubChem CID 371709
Nombre IUPAC metil 2-metilpropanimidato; clorhidrato
SMILES Cl.COC(=N)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)2CHC(=NH)OCH3·HCl
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido