Learn More
2-Metilbutirato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15204814 1 kg 1 Kg
15214814 100 g 100 g
15294804 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15204814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450230010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-57-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009335
Clave InChI OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
PubChem CID 13357
Nombre IUPAC metil 2-metilbutanoato
SMILES CCC(C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methylbutyrate
Densidad 0.8850g/mL
Punto de ebullición 115.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 0.885
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-methylbutyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2