Learn More
2-Metilbutirato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357985 100 g 100 g
11347985 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08103.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-57-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009335
Clave InChI OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
PubChem CID 13357
Nombre IUPAC metil 2-metilbutanoato
SMILES CCC(C)C(=O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methylbutyrate
Densidad 0.885
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Temperatura de inflamación 16°C (61°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.394
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1720409
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%