Learn More
Metilo 2-(Metilamino)benzoato, TRC
Código de producto. 30007086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007086 100 mg 100 miligramos
30004224 1 g 1 g
30006995 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM291976100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-91-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Sinónimo 2-(Methylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl N-methylanthranilate, Methyl methanthranilate, Methyl methylanthranilate, Methyl o-(methylamino)benzoate, N-Methylanthranilic acid methyl ester, NSC 9406
Nombre IUPAC 2-(Metilamino)benzoato de metilo
SMILES CNc1ccccc1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(Methylamino)benzoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-2/h3-6,10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079