Learn More
Metil 2-Metil-6-(3-nitrofenil)-4-oxo-2-ciclohexeno-1-carboxilato, TRC
Código de producto. 30134656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134656 250 mg 250 miligramos
30004518 25 mg 25 miligramos
30009953 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338310250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87625-92-1
Fórmula molecular C15H15NO5 . C 16H17NO5
Peso molecular (g/mol) 592.59
Sinónimo Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ester
Nombre IUPAC metil-2-metil-6-(3-nitrofenilo)-4-oxo-ciclohex-2-ene-1-carboxilato
SMILES O=C1CC(C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)C(C(OC)=O)C(C)=C1.O=C3CC(C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4)C(C(OCC)=O)C(C)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO5/c1-9-6-12(17)8-13(14(9)15(18)21-2)10-4-3-5-11(7-10)16(19)20/h3-7,13-14H,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.21
Porcentaje de pureza >95%