Learn More
Metil 2-Metil-4-oxobutanoato (grado técnico), TRC
Código de producto. 30471231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471231 2.5 mg 2.50 miligramo
30467947 25 mg 25 miligramos
30464679 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3547382.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13865-21-9
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Nombre IUPAC metil 2-metil-4-oxobutanoato
SMILES COC(=O)C(C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Methyl-4-oxobutanoate (Technical Grade)
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-5(3-4-7)6(8)9-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063