Learn More
2-metil-3-nitrobenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30460652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460652 4 x 25 mg -
30052458 100 mg 100 miligramos
30050810 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460652 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3641.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metil-3-nitrobenzoato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
CAS 59382-59-1
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, o-Toluic acid, 3-nitro-, methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-3-nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 195.17
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532 g/mol