Learn More
2-Metil-3-nitrobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456718 25 g 25 g
15446718 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60242.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59382-59-1 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate may be used in the synthesis of methyl indole-4-carboxylate, 5-aminoisoquinolin-1(2H)-one, 5-nitroisocoumarin and [2-(4-fluorophenyl)-1H-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylmethanone. It may also be used in the preparation of substituted nitrostyrene benzoic acids, via reaction with aromatic aldehydes in the presence of DBU in DMSO; and 4-(hydroxymethyl)-1-tosylindole, via Batcho-Leimgruber modification of the Reissert indole synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-3-nitrobenzoato de metilo se puede usar en la síntesis de indol-4-carboxilato de metilo, 5-aminoisoquinolin-1(2H)-ona, 5-nitroisocoumarina y [2-(4-fluorofenil)-1H-indol-4-il]-1-pirrolidinilmetanona. También se puede utilizar en la preparación de ácidos benzoicos de nitroestireno sustituidos, mediante la reacción con aldehídos aromáticos en presencia de DBU en DMSO; e 4-(hidroximetil)-1-tosilindol, mediante la modificación de Leimgruber-Batcho de la síntesis de indol de Reissert.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59382-59-1
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00082564
Clave InChI CRZGFIMLHZTLGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-o-toluate, 2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-2-methylbenzoate, 3-nitro-o-toluic acid methyl ester, 2-methyl-3-nitromethylbenzoate, pubchem10933, acmc-1awh8, ksc495s1j, methyl2-methyl-3-nitrobenzoate
PubChem CID 601165
Nombre IUPAC 2-metil-3-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1964020
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.