Learn More
2-metil-3-(metilamino)propanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Methyl-3-(methylamino)propanoate |
| CAS | 21388-25-0 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Methylamino-2-methylpropionic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-5(4-7-2)6(8)9-3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CNCC(C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-(metilamino)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |