Learn More
Metil 2-metil-3-furoato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484004 100 g 100 g
11474004 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11979.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6141-58-8 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6141-58-8
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00003249
Clave InChI UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80237
Nombre IUPAC metil 2-metilfurano-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C=CO1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methyl-3-furoate
Densidad 1.114
Punto de ebullición 71°C to 72°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.4745
Cantidad 100 g
Beilstein 1342040
Sinónimo methyl 2-methyl-3-furoate, methyl 2-methyl-3-furancarboxylate, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, 3-furoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methyl-3-furoate, acmc-1bcvo, methyl 2-methyl-3-furoate #, methyl-2-methyl-3-furoate, 2-methylfuran-3-carboxylic acid methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%