Learn More
2-Metoxipropionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393117 5 g 5 g
11303127 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13527.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17639-76-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Methyl 2-methoxypropionate, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metoxipropionato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17639-76-8
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.132
Número MDL MFCD00151664
Clave InChI VABBJJOSOCPYIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-methoxypropionate, propanoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, acmc-20akie, d +-alpha-methoxy-propionic acid methyl ester, methyl2-methoxypropanoate, methyl 2-methoxy-propionate, 2-methoxypropanoic acid methyl ester, racemic 2-methoxy-propionic acid methyl ester
PubChem CID 86599
Nombre IUPAC 2-metoxipropanoato de metilo
SMILES CC(C(=O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methoxypropionate
Punto de ebullición 43°C to 44°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Índice de refracción 1.397
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1720819
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 98%