Learn More
2-metoxibenzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
2-metoxibenzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-methoxybenzoate |
| CAS | 606-45-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-methoxybenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methyl 2-Methoxybenzoate, Benzoic acid, o-methoxy-, methyl ester (4CI), o-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-anisate, Methyl 2-methoxybenzoate, Methyl o-anisate, Methyl o-methoxybenzoate, NSC 406256, o-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-6-4-3-5-7(8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-metoxibenzoato de metilo |
| Mostrar más |