Learn More
2-Metoxibenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493278 100 g 100 g
11483278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17703.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 606-45-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-45-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00008423
Clave InChI PFYHAAAQPNMZHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-anisate, dimethyl salicylate, o-anisic acid, methyl ester, methyl o-methoxybenzoate, o-methoxy methyl benzoate, o-methoxybenzoic acid methyl ester, methylsalicylate methyl ether, 2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, 2-methoxybenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 61151
Nombre IUPAC 2-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methoxybenzoate
Densidad 1.16
Punto de ebullición 246°C to 248°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.534
Cantidad 100 g
Beilstein 2207356
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-methoxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-methoxybenzoate