Learn More
2-Metoxi-5-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454917 5 g 5 g
11464917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21863.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34841-11-7 | C9H9NO5 | 211.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34841-11-7
Fórmula molecular C9H9NO5
Peso molecular (g/mol) 211.173
Número MDL MFCD00673023
Clave InChI DOBFJVVTBNTGCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-methoxy-5-nitrobenzoate, methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate, 5-nitro-o-anisic acid methyl ester, pubchem14052, acmc-1adrt, methyl 5-nitro-o-anisate, asischem d13383, rarechem al bf 0877, timtec-bb sbb014757
PubChem CID 7020925
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
Punto de fusión 99°C to 102°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.18
Porcentaje de pureza 98%