Learn More
2-metoxi-5-(metilsulfonil)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoate |
| CAS | 63484-12-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O5 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic acid methyl ester, Methyl 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)-benzoate, Tiapride Hydrochloride Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O5S/c1-14-9-5-4-7(16(3,12)13)6-8(9)10(11)15-2/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-5-metilsulfonilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 244.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0405 |