Learn More
2-mercaptobenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30466170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466170 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30466170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32071010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Mercaptobenzoate
CAS 4892-02-8
Fórmula molecular C8 H8 O2 S
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1S
Nombre IUPAC 2-sulfanilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 168.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0245