Learn More
2-Isotiocianatoacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387506 1 g 1 g
11397506 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11046.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21055-37-8 | C4H5NO2S | 131.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21055-37-8
Fórmula molecular C4H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 131.149
Número MDL MFCD00041119
Clave InChI GOWGDPFDGIPFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl isothiocyanatoacetate, acetic acid, isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20akih, propargyl benzene sulphonate, methyl-2-isothiocyanatoacetate, methyl isothiocyanatoacetate #, methyl 2-isothiocyanatoethanoate, methyl n-thioxomethylene glycinate, isothiocyanatoacetic acid methyl ester, 2-isothiocyanatoacetic acid methyl ester
PubChem CID 140795
Nombre IUPAC 2-isotiocianatoacetato de metilo
SMILES COC(=O)CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-isothiocyanatoacetate
Densidad 1.21
Punto de ebullición 137°C to 138°C (35 mmHg)
Olor Irritating
Fórmula lineal SCNCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.519
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2074764
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.15
Porcentaje de pureza 98%