Learn More
2-yodobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Iodobenzoate |
| CAS | 610-97-9 |
| Fórmula molecular | C8H7IO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Iodobenzoic Acid Methyl Ester, o-Iodobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl o-Iodobenzoate, NSC 34638 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1I |
| Nombre IUPAC | metil 2-yodobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 262.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.9491 |