Learn More
Metil 2-iodobenzoato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10194520 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10085993 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10194520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249830250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-97-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.04
Número MDL MFCD00016351
Clave InChI BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
Nombre IUPAC metil 2-yodobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-iodobenzoate
Color Blanco
Densidad 1.7300g/mL
Punto de ebullición 272.0°C to 274.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4COOCH3
Índice de refracción 1.6020 to 1.6040
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.73
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.04
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo de cristal o escamoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-iodobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.