Learn More
2-Yodobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434634 10 g 10 g
11444634 50 g 50 g
11454634 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434634 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13204.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
2-Iodobenzoic Acid, methyl ester; 2-Iodobenzoic Acid is a starting material for the preparation of iodosobenzoate, selectivity and environment management. Trivalent iodine compounds perform mild oxidations, oxidative couplings, special iodinations and acetoxylations. Iodobenzoates are used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de ácido 2-yodobenzoico es un material de partida en la preparación de yodobenzoato, la selectividad y la gestión del entorno. Los compuestos trivalentes de yodo realizan oxidaciones leves, acoplamientos oxidativos, yodaciones especiales y acetoxilaciones. Los yodobenzoatos se utilizan como productos antiinfecciosos, agentes anticonceptivos y medios de contraste de rayos X en radiología diagnóstica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-97-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.046
Número MDL MFCD00016351
Clave InChI BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
Nombre IUPAC metil 2-yodobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-iodobenzoate
Densidad 1.73
Punto de ebullición 274°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.604
Cantidad 10 g
Beilstein 2206859
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-iodobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-iodobenzoate