Learn More
2-Yodo-5-metilbenzoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446727 1 g 1 g
15456727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33853.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103440-52-4 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103440-52-4
Fórmula molecular C9H9IO2
Peso molecular (g/mol) 276.07
Número MDL MFCD12198129
Clave InChI DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14263946
Nombre IUPAC 2-yodo-5-metilbenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.07
Porcentaje de pureza 95%