Learn More
2-(Hidroximetil)acrilato de metilo, 85 %, estabilizado al 0,1 % de peso MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11995081 1 g 1 g
11985081 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435900010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15484-46-5 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15484-46-5 , 150-19-6
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD12545894
Clave InChI RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-hydroxymethyl acrylate, methyl 2-hydroxymethyl prop-2-enoate, methyl2-hydroxymethyl acrylate, methyl-2-hydroxymethyl-acrylate, pubchem17373, methyl 2-hydroxymethylacrylate, methyl alpha-hydroxymethylacrylate, 2-hydroxymethylacrylate methyl ester, 2-methylolacrylic acid methyl ester, methyl alpha-hydroxymethyl acrylate
PubChem CID 11815329
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)prop-2-enoato de metilo
SMILES COC(=O)C(=C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Nombre de nota Stabilized
Color Blanco
Densidad 1.1290g/mL
Punto de ebullición 71°C to 72°C (2.0 Torr)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 84% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.129
Estabilizante 0.1 wt% Monomethylether hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.