Learn More
Metil 2-hidroxiisobutirato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-hydroxyisobutyrate |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.0300g/mL |
| Punto de ebullición | 137°C |
| Temperatura de inflamación | 41°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)2C(OH)CO2CH3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl 2-hydroxyisobutyrate
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.