Learn More
Metil 2-hidroxiisobutirato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367611 5 g Frasco de vidrio 5 g
10631642 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2110-78-3 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2110-78-3
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD00004457
Clave InChI XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-hydroxyisobutyrate, methyl 2-methyllactate, 2-hydroxyisobutyric acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, methyl2-hydroxyisobutyrate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, methyl alpha-hydroxyisobutyrate, methyl .alpha.-hydroxyisobutyrate, methyl ester of 2-methyllactic acid, methyl 2-hydroxy-2-methyl-propanoate
PubChem CID 75024
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-2-metilpropanoato
SMILES CC(C)(C(=O)OC)O
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 137°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)CO2CH3
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Cantidad 5 g
Beilstein 03, II, 223
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.