Learn More
2-hidroxibenzoato de metilo-3,4,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Salicylate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-12-6 |
| Fórmula molecular | C8H4D4O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Methyl salicylate-3,4,5,6-D4, Methyl salicylate D4 (phenyl-D4), Methyl salicylate-d4, Methyl 2-hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4, 2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d4 acid methyl ester, Salicylic-3,4,5,6-d4 acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | O=C(OC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1O |
| Nombre IUPAC | metil 2-hidroxibenzoato-3,4,5,6-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 156.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.07 |