Learn More
2-hidroxi-5-nitronicotinato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Hydroxy-5-nitronicotinate |
| CAS | 856579-28-7 |
| Fórmula molecular | C7H6N2O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O5/c1-14-7(11)5-2-4(9(12)13)3-8-6(5)10/h2-3H,1H3,(H,8,10) |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(=CNC1=O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-2-oxo-1H-piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0277 |