Learn More
2-Hidroxi-5-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490848 250 g 250 g
11470848 10 g 10 g
11480848 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25278.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17302-46-4 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hidroxi-5-nitrobenzoato de metilo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17302-46-4
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00024695
Clave InChI UUBFELFUKFJSRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate, methyl 5-nitrosalicylate, methyl-5-nitrosalicylate, 5-nitrosalicylic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 5-nitro-salicylate, acmc-20a62q, methyl 5-nitro-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoate
PubChem CID 87041
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
Punto de fusión 114°C to 117°C
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 98%