Learn More
2-hidroxi-5-metilbenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Hydroxy-5-methylbenzoate |
| CAS | 22717-57-3 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(Methoxycarbonyl)-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 5-Methylsalicylate, NSC 165635 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-5-metilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |