Learn More
2-Hidroxi-5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437865 1 g 1 g
15447865 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31668.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59604-96-5
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD09258894
Clave InChI FGZPUQMMDVJQQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxytetralin-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthoate, 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester, 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 11600901
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(O)C=CC2=C1CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Punto de fusión 40°C to 43°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%