Learn More
2-hidroxi-4-metilpentanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate |
| CAS | 40348-72-9 |
| Fórmula molecular | C7H14O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-hydroxy-4-methylvalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3/h5-6,8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-4-metilpentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 146.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0943 |