Learn More
Metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato se utiliza en la síntesis enantioselectiva de (+)-coriandrona A y B, dos productos naturales bioactivos.
Solubilidad
Soluble en acetona.Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate |
| Punto de fusión | 47°C to 51°C |
| Punto de ebullición | 134°C (7mmHg) |
| Fórmula molecular | C5H10ClNO3 |
| Beilstein | 2691644 |
| Sinónimo | 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone. Insoluble in water. |
| Clave InChI | ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato |
| Mostrar más |