Learn More
Metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366676 10 g 10 g
11376676 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03855.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5446-02-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato se utiliza en la síntesis enantioselectiva de (+)-coriandrona A y B, dos productos naturales bioactivos.
Solubilidad
Soluble en acetona.Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5446-02-6
Número MDL MFCD00008424
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 134°C (7 mmHg)
Fórmula molecular C9H10O4
Beilstein 2691644
Sinónimo methyl 4-methoxysalicylate, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-4-methoxysalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-methoxysalicylic acid methyl ester, acmc-2097hp, methyl 2-hydroxy-p-anisate, ksc494a7p, 2-methoxycarbonyl-5-methoxyphenol
Información de solubilidad Soluble in acetone. Insoluble in water.
Clave InChI ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-4-metoxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 182.18
Cantidad 10 g
PubChem CID 79523
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%