Learn More
Metil 2-hidroxi-4-iodobenzoato, TRC
Código de producto. 30481927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481927 100 mg 100 miligramos
30470276 500 mg 500 miligramos
30480277 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM219895100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18179-39-0
Fórmula molecular C8H7O3I
Peso molecular (g/mol) 278.04
Sinónimo Methyl 4-iodosalicylate
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-yodobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)c1ccc(I)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.944