Learn More
2-Hidroxi-3-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415997 5 g 5 g
11405997 1 g 1 g
11425997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25029.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22621-41-6 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22621-41-6
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00272263
Clave InChI NIBVYEHAFBEVFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate, methyl 3-nitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid methyl ester, salicylic acid, 3-nitro-, methyl ester, methyl-3-nitrosalicylat, methyl-m-nitrosalicylate, acmc-209fxo, ksc490c4l
PubChem CID 596904
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 129°C to 132°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 98%