Learn More
2-hidroxi-3-metilbenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30348662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348662 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30348662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5853351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate
CAS 23287-26-5
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, 2,3-Cresotic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, Levegal PT, Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, Methyl 3-methylsalicylate, Methyl o-cresotinate, NSC 165638, Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(C)c1O
Nombre IUPAC 2-Hidroxi-3-metilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063