Learn More
2-Hidroxi-3-metilbenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439267 2 g 2 g
11449267 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21341.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23287-26-5 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic intermediate. Some other applications include it is used to produce other chemicals. For example, it is used to produce 2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-propan-2-ol. The reaction occurs with reagent Tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 2-hidroxi-3-metilbenzoato, se utiliza como una importante materia prima e intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes. También se utiliza como intermediario orgánico importante. Algunas otras aplicaciones incluyen la producción de otros productos químicos. Por ejemplo, se utiliza para producir 2-(2-hidroxi-3-metil-fenil)-propan-2-ol. La reacción se lleva a cabo con el reactivo tetrahidrofurano.
Solubilidad
Soluble en etanol, aceites fijos y propilenglicol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Higroscópico. Estable a temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23287-26-5
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00020051
Clave InChI SUHLUMKZPUMAFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-methylsalicylate, methyl o-cresotinate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, levegal pt, 2-hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, 2,3-cresotic acid, methyl ester, methyl-3-methylsalicylate, methyl 2-hydroxy-3-methyl-benzoate, methyl o-cresotate, 3-methylsalicylic acid methyl ester
PubChem CID 31835
Nombre IUPAC 2-Hidroxi-3-metilbenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(C)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Punto de fusión 28°C to 30°C
Punto de ebullición 234°C to 236°C
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,fixed Oils,Propylene Glycol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%