Learn More
2-hidroxi-2-metilpropanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Hydroxy-2-methylpropanoate |
| CAS | 2110-78-3 |
| Fórmula molecular | C5H10O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Hyroxyisobutyric Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methyllactate, Methyl alpha-Hydroxyisobutyrate, Methyl 2-Hydroxyisobutanoate, Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, NSC 7305, NSC 9381 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | metil 2-hidroxi-2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |