Learn More
2-hidroxi-2-metoxiacetato de metilo, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Hydroxy-2-methoxyacetate |
| CAS | 19757-97-2 |
| Fórmula molecular | C4H8O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methoxyglycolic Acid Methyl Ester, Glyoxylic Acid Methyl Ester Methyl Hemiacetal, 2-Hydroxy-2-methoxyacetic Acid Methyl Ester, GMHA, Glycolic Acid Methyl Ester Hemiacetal, Methyl 2-Hydroxy-2-methoxyacetate, Methyl Glyoxylate Methyl Hemiacetal, α-Hydroxy-α-Methoxyacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h3,5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(O)C(=O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 120.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0423 |