Learn More
Methyl 2-furoate, MedChemExpress
Código de producto. 16455467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16455467 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16455467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0949
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-furoate
CAS 611-13-2
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Methyl furan-2-carboxylate
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1982.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CO1)OC
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism