Learn More
Metil 2-furoato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467876 500 g 500 g
11447876 25 g 25 g
11457876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14009.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-13-2 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-13-2
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.111
Número MDL MFCD00003236
Clave InChI HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
PubChem CID 11902
Nombre IUPAC metil furano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-furoate
Densidad 1.179
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.487
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 111110
Índice Merck 14,4307
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza ≥98%